SAB1403327
Monoclonal Anti-CNOT6 antibody produced in mouse
clone 4A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CCR4, KIAA1194
416,00 €
About This Item
416,00 €
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4A3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CNOT6(57472)
Description générale
Immunogène
Sequence
LPFELGKLFQLQTLGLKGNPLTQDILNLYQEPDGTRRLLNYLLDNLSGTAKRITTEQPPPRSWIMLQEPDRTRPTALFSVMCYNVLCDKYATRQLYGYC
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable