SAB1403276
Monoclonal Anti-DPP8 antibody produced in mouse
clone 1B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DP8, DPRP1, FLJ14920, FLJ20283, MGC26191, MSTP141
489,00 €
About This Item
489,00 €
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1B10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~35.35 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DPP8(54878)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
IGTVGIASYDYHQGSGTFLFQAGSGIYHVKDGGPQGFTQQPLRPNLVETSCPNIRMDPKLCPADPDWIAFIHSNDIWISNIVTR
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable