SAB1403184
Monoclonal Anti-LRRC29, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4H7, ascites fluid
Synonyme(s) :
FBL9, FBXL9
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4H7, monoclonal
Poids mol.
antigen ~37 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LRRC29(26231)
Description générale
Immunogène
Sequence
CPSLEHLALSHCSRLSDKGWAQAASSWPRLQHLNLSSCSQLIEQTLDAIGQACRQLRVLDVATCPGINMAAVRRFQAQLPQVSCVQSRFVGGADLTLTL
Forme physique
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable