Principaux documents
SAB1403170
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-COG4 antibody produced in mouse
clone 3B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
COD1, DKFZp586E1519
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3B8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.11 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COG4(25839)
Description générale
Multiprotein complexes are key determinants of Golgi apparatus structure and its capacity for intracellular transport and glycoprotein modification. Several complexes have been identified, including the Golgi transport complex (GTC), the LDLC complex, which is involved in glycosylation reactions, and the SEC34 complex, which is involved in vesicular transport. These 3 complexes are identical and have been termed the conserved oligomeric Golgi (COG) complex, which includes COG4 (Ungar et al., 2002 [PubMed 11980916]).[supplied by OMIM
Immunogène
COG4 (NP_056201, 686 a.a. ~ 785 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ELEKVVLKSTFNRLGGLQFDKELRSLIAYLTTVTTWTIRDKFARLSQMATILNLERVTEILDYWGPNSGPLTWRLTPAEVRQVLALRIDFRSEDIKRLRL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable