Principaux documents
SAB1403121
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-WDFY3, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 2F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ALFY, KIAA0993, MGC16461, ZFYVE25
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2F12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~72.31 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... WDFY3(23001)
Catégories apparentées
Description générale
This gene encodes a protein which contains WD repeats and an FYVE domain. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene, but the full-length nature of some variants has not been defined. (provided by RefSeq)
Immunogène
WDFY3 (AAH15214, 1 a.a. ~ 420 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGTSKEKAKTATLKQALLGHTDTVTCATASLAYHIIVSGSRDRTCIIWDLNKLSFLTQLRGHRAPVSALCINELTGDIVSCAGTYIHVWSINGNPIVSVNTFTGRSQQIICCCMSEMNEWDTQNVIVTGHSDGVVRFWRMEFLQVPETPAPEPAEVLEMQEDCPEAQIGQEAQDEDSSDSEADEQSISQDPKDTPSQPSSTSHRPRAASCRATAAWCTDSGSDDSRRWSDQLSLDEKDGFIFVNYSEGQTRAHLQGPLSHPHPNPIEVRNYSRLKPGYRWERQLVFRSKLTMHTAFDRKDNAHPAEVTALGISKDHSRILVGDSRGRVFSWSVSDQPGRSAADHWVKDEGGDSCSGCSVRFSLTERRHHCRNCGQLFCQKCSRFQSEIKRLKISSPVRVCQNCYYNLQHERGSEDGPRNC
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable