SAB1403066
Monoclonal Anti-CDIPT antibody produced in mouse
clone 1F8, ascites fluid
Synonyme(s) :
MGC1328, PIS, PIS1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F8, monoclonal
Poids mol.
antigen ~49.54 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDIPT(10423)
Description générale
Immunogène
Sequence
MPDENIFLFVPNLIGYARIVFAIISFYFMPCCPLTASSFYLLSGLLDAFDGHAARALNQGTRFGAMLDMLTDRCSTMCLLVNLALLYPGATLFFQISMSLDVASHWLHLHSSVVRGSESHKMIDLSGNPVLRIYYTSRPALFTLCAGNELFYCLLYLFHFSEGPLVGSVGLFRMGLWVTAPIALLKSLISVIHLITAARNMAALDAADRAKKK
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable