SAB1402922
Monoclonal Anti-SLC20A2 antibody produced in mouse
clone 4B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
GLVR2, Glvr-2, MLVAR, PIT-2
489,00 €
About This Item
489,00 €
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4B1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.11 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC20A2(6575)
Immunogène
Sequence
TGKLQKEGALSRVSDESLSKVQEAESPVFKELPGAKANDDSTIPLTGAAGETLGTSEGTSAGSHPRAAYGRALSMTHGSVKSPISNGTFGFDGHTRSDGH
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable