SAB1402896
Monoclonal Anti-RPL11 antibody produced in mouse
clone 2A1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
GIG34
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2A1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~45.58 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RPL11(6135)
Immunogène
Sequence
MADQGEKENPMRELRIRKLCLNICVGESGDRLTRAAKVLEQLTGQTPVFSKARYTVRSFGIRRNEKIAVHCTVRGAKAEEILEKGLKVREYELRKNNFSDTGNFGFGIQEHIDLGIKYDPSIGIYGLDFYVVLGRPGFSIADKKRRTGCIGAKHRISKEEAMRWFQQKYDGIILPGK
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable