Principaux documents
SAB1402895
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RNASE1 antibody produced in mouse
clone 1E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC12408, RIB1, RNS1
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1E5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RNASE1(6035)
Description générale
This gene encodes a member of the pancreatic-type of secretory ribonucleases, a subset of the ribonuclease A superfamily. The encoded endonuclease cleaves internal phosphodiester RNA bonds on the 3′-side of pyrimidine bases. It prefers poly(C) as a substrate and hydrolyzes 2′,3′-cyclic nucleotides, with a pH optimum near 8.0. The encoded protein is monomeric and more commonly acts to degrade ds-RNA over ss-RNA. Alternative splicing occurs at this locus and four transcript variants encoding the same protein have been identified. (provided by RefSeq)
Immunogène
RNASE1 (NP_002924.1, 29 a.a. ~ 128 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KESRAKKFQRQHMDSDSSPSSSSTYCNQMMRRRNMTQGRCKPVNTFVHEPLVDVQNVCFQEKVTCKNGQGNCYKSNSSMHITDCRLTNGSRYPNCAYRTS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable