Principaux documents
SAB1402865
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PDCL antibody produced in mouse
clone 4G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DKFZp564M1863, PhLP
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4G5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~59.22 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDCL(5082)
Description générale
Phosducin-like protein is a putative modulator of heterotrimeric G proteins. The protein shares extensive amino acid sequence homology with phosducin, a phosphoprotein expressed in retina and pineal gland. Both phosducin-like protein and phosphoducin have been shown to regulate G-protein signaling by binding to the beta-gamma subunits of G proteins. (provided by RefSeq)
Immunogène
PDCL (AAH17227, 1 a.a. ~ 301 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MTTLDDKLLGEKLQYYYSSSEDEDSDHEDKDRGRCAPASSSVPAEAELAGEGISVNTGPKGVINDWRRFKQLETEQREEQCREMERLIKKLSMTCRSHLDEEEEQQKQKDLQEKISGKMTLKEFAIMNEDQDDEEFLQQYRKQRMEEMRQQLHKGPQFKQVFEISSGEGFLDMIDKEQKSIVIMVHIYEDGIPGTEAMNGCMICLAAEYPAVKFCKVKSSVIGASSQFTRNALPALLIYKGGELIGNFVRVTDQLGDDFFAVDLEAFLQEFGLLPEKEVLVLTSVRNSATCHSEDSDLEID
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable