SAB1402847
Monoclonal Anti-MPP2 antibody produced in mouse
clone 2B9, ascites fluid
Synonyme(s) :
DKFZp686A06252, DKFZp686J2189, DKFZp761D0712, DLG2
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2B9, monoclonal
Poids mol.
antigen ~86.83 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MPP2(4355)
Description générale
Immunogène
Sequence
MPVAATNSETAMQQVLDNLGSLPSATGAAELDLIFLRGIMESPIVRSLAKAHERLEETKLEAVRDNNLELVQEILRDLAQLAEQSSTAAELAHILQEPHFQSLLETHDSVASKTYETPPPSPGLDPTFSNQPVPPDAVRMVGIRKTAGEHLGVTFRVEGGELVIARILHGGMVAQQGLLHVGDIIKEVNGQPVGSDPRALQELLRNASGSVILKILPSYQEPHLPRQVFVKCHFDYDPARDSLIPCKEAGLRFNAGDLLQIVNQDDANWWQACHVEGGSAGLIPSQLLEEKRKAFVKRDLELTPNSGTLCGSLSGKKKKRMMYLTTKNAEFDRHELLIYEEVARMPPFRRKTLVLIGAQGVGRRSLKNKLIMWDPDRYGTTVPYTSRRPKDSEREGQGYSFVSRGEMEADVRAGRYLEHGEYEGNLYGTRIDSIRGVVAAGKVCVLDVNPQAVKVLRTAEFVPYVVFIEAPDFETLRAMNRAALESGISTKQLTEADLRRTVEESSRIQRGYGHYFDLCLVNSNLERTFRELQTAMEKLRTEPQWVPVSWVY
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable