Principaux documents
SAB1402835
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LDHC antibody produced in mouse
clone 2C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CT32, LDH3, LDHX, MGC111073
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2C8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~36.01 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LDHC(3948)
Catégories apparentées
Description générale
Lactate dehydrogenase C catalyzes the conversion of L-lactate and NAD to pyruvate and NADH in the final step of anaerobic glycolysis. LDHC is testis-specific and belongs to the lactate dehydrogenase family. Two transcript variants have been detected which differ in the 5′ untranslated region. (provided by RefSeq)
Immunogène
LDHC (NP_002292.1, 71 a.a. ~ 160 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FFSTSKITSGKDYSVSANSRIVIVTAGARQQEGETRLALVQRNVAIMKSIIPAIVHYSPDCKILVVSNPVDILTYIVWKISGLPVTRVIG
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Maitham A Khajah et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 747001-747001 (2021-11-09)
Background: Lactate dehydrogenase (LDH) plays an important role in cancer pathogenesis and enhanced expression/activity of this enzyme has been correlated with poor prognosis. In this study we determined the expression profile of LDH-A and B in normal as well as