Principaux documents
SAB1402792
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GMPR, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 3G12, ascites fluid
Synonyme(s) :
GMPR1
200 μL
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
200 μL
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3G12, monoclonal
Poids mol.
antigen ~39.31 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GMPR(2766)
Description générale
Guanosine monophosphate reductase (EC 1.7.1.7) catalyzes the irreversible NADPH-dependent reductive deamination of guanosine monophosphate (GMP) to inosine monophosphate (IMP). GMPR is able to convert guanosine nucleotides to the pivotal precursor of both guanine (G) and adenine (A) nucleotides. It plays an important role in maintaining the intracellular balance of A and G nucleotides.[supplied by OMIM
Immunogène
GMPR (NP_006868, 1 a.a. ~ 120 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPRIDADLKLDFKDVLLRPKRSSLKSRAEVDLERTFTFRNSKQTYSGIPIIVANMDTVGTFEMAAVMSQHSMFTAIHKHYSLDDWKLFATNHPECLQNVAVSSGSGQNDLEKMTSILEAV
Forme physique
Clear solution
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable