Principaux documents
SAB1402786
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GGTLA1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3E10, ascites fluid
Synonyme(s) :
DKFZp566O011, FLJ92733, GGT-REL, GGTLA1
200 μL
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
200 μL
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E10, monoclonal
Poids mol.
antigen ~34.58 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GGT5(2687)
Description générale
This gene is a member of a gene family that encodes gamma-glutamyl transpeptidase enzymes. This enzyme consists of a heavy and a light chain, and is able to hydrolyze the gamma-glutamyl moiety of glutathione. It converts leukotriene C4 to leukotriene D4, however, it doesn′t convert synthetic substrates that are commonly used to assay gamma-glutamyl transpeptidase. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogène
GGTLA1 (NP_004112.1, 510 a.a. ~ 586 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GFDLRAAIAAPILHVNSKGCVEYEPNFSQEVQRGLQDRGQNQTQRPFFLNVVQAVSQEGACVYAVSDLRKSGEAAGY
Forme physique
Clear solution
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable