Documents
SAB1402769
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EVC antibody produced in mouse
clone 3C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DWF-1, EVC1, EVCL, MGC105107
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3C4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~38.21 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EVC(2121)
Description générale
This gene encodes a protein containing a leucine zipper and a transmembrane domain. This gene has been implicated in both Ellis-van Creveld syndrome (EvC) and Weyers acrodental dysostosis. (provided by RefSeq)
Immunogène
EVC (NP_055371, 493 a.a. ~ 602 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VLERQRLMQCDLEEEENVRATEAVVALCQELYFSTVDTFQKFVDALFLQTLPGMTGLPPEECDYLRQEVQENAAWQLGKSNRFRRQQWKLFQELLEQDQQVWMEECALSS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable