Principaux documents
SAB1402674
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZNF396 antibody produced in mouse
clone 2F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ31213, ZSCAN14
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2F8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.11 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZNF396(252884)
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
SAB1402638SAB1405312SAB1402669
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
2F8, monoclonal
clone
1F8, monoclonal
clone
4B1, monoclonal
clone
1E7, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... ZNF396(252884)
Gene Information
human ... ZNF397(84307)
Gene Information
human ... ZNF496(84838)
Gene Information
human ... ZNF483(158399)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Immunogène
ZNF396 (NP_665699.1, 131 a.a. ~ 230 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ERELDGPKQIFFGRRKDMIAEKLAPSEITEELPSSQLMPVKKQLQGASWELQSLRPHDEDIKTTNVKSASRQKTSLGIELHCNVSNILHMNGSQSSTYRG
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable