SAB1402464
Monoclonal Anti-LHX2, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
LH2, MGC138390, hLhx2
416,00 €
About This Item
416,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1E6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~34.47 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LHX2(9355)
Description générale
Immunogène
Sequence
MLFHSLSGPEVHGVIDEMDRRAKSEAPAISSAIDRGDTETTMPSISSDRAALCAGCGGKISDRYYLLAVDKQWHMR
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable