SAB1402416
Monoclonal Anti-ZNF239, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 2D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HOK-2, MOK2
489,00 €
About This Item
489,00 €
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2D9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.11 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZNF239(8187)
1 of 4
Cet article | HPA030843 | HPA046679 | SAB1402603 |
---|---|---|---|
Gene Information human ... ZNF239(8187) | Gene Information human ... ZNF239(8187) | Gene Information human ... ZNF239(8187) | Gene Information human ... NXF3(56000) |
species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
clone 2D9, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone 2C7, monoclonal |
biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Description générale
Immunogène
Sequence
MASTITGSQDCIVNHRGEVDGEPELDISPCQQWGEASSPISRNRDSVMTLQSGCFENIESETYLPLKVSSQIDTQDSSVKFCKNEPQDHQESRRLFVMEE
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable