Principaux documents
SAB1402309
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SERPINB9, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
100 μG
416,00 €
416,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
416,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
416,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~36.78 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SERPINB9(5272)
Catégories apparentées
Description générale
PI9 belongs to the large superfamily of serine proteinase inhibitors (serpins), which bind to and inactivate serine proteinases. These interactions are involved in many cellular processes, including coagulation, fibrinolysis, complement fixation, matrix remodeling, and apoptosis (Sprecher et al., 1995 [PubMed 8530382]).[supplied by OMIM
Immunogène
SERPINB9 (NP_004146, 279 a.a. ~ 375 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DMESVLRHLGIVDAFQQGKADLSAMSAERDLCLSKFVHKSFVEVNEEGTEAAAASSCFVVAECCMESGPRFCADHPFLFFIRHNRANSILFCGRFSS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable