SAB1402280
Monoclonal Anti-MYBL1 antibody produced in mouse
clone 2A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
A-MYB, AMYB, MGC120059, MGC120061
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2A2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~38.21 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYBL1(4603)
Immunogène
Sequence
KSLVLDNWEKEESGTQLLTEDISDMQSENRFTTSLLMIPLLEIHDNRCNLIPEKQDINSTNKTYTLTKKKPNPNTSKVVKLEKNLQSNCEWETVVYGKTEDQLIMTEQAR
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable