Principaux documents
SAB1402270
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MFAP4 antibody produced in mouse
clone 3A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3A5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.11 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MFAP4(4239)
Description générale
This gene encodes a protein with similarity to a bovine microfibril-associated protein. The protein has binding specificities for both collagen and carbohydrate. It is thought to be an extracellular matrix protein which is involved in cell adhesion or intercellular interactions. The gene is located within the Smith-Magenis syndrome region. (provided by RefSeq)
Immunogène
MFAP4 (NP_002395, 23 a.a. ~ 122 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SGIRGDALERFCLQQPLDCDDIYAQGYQSDGVYLIYPSGPSVPVPVFCDMTTEGGKWTVFQKRFNGSVSFFRGWNDYKLGFGRADGEYWLGLQNMHLLTL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable