SAB1401905
Anti-RAX2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
367,00 €
About This Item
367,00 €
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAX2(84839)
Description générale
Immunogène
Sequence
MFLSPGEGPATEGGGLGPGEEAPKKKHRRNRTTFTTYQLHQLERAFEASHYPDVYSREELAAKVHLPEVRVQVWFQNRRAKWRRQERLESGSGAVAAPRLPEAPALPFARPPAMSLPLEPWLGPGPPAVPGLPRLLGPGPGLQASFGPHAFAPTFADGFALEEASLRLLAKEHAQALDRAWPPA
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable