Principaux documents
SAB1401886
Sigma-Aldrich
Anti-MAF1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
50 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAF1(84232)
Description générale
This gene encodes a protein that is similar to Maf1, a Saccharomyces cerevisiae protein highly conserved in eukaryotic cells. Yeast Maf1 is a negative effector of RNA polymerase III (Pol III). It responds to changes in the cellular environment and represses pol III transcription. Biochemical studies identified the initiation factor TFIIIB as a target for Maf1-dependent repression. (provided by RefSeq)
Immunogène
MAF1 (AAH31273.1, 1 a.a. ~ 256 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKLLENSSFEAINSQLTVETGDAHIIGRIESYSCKMAGDDKHMFKQFCQEGQPHVLEALSPPQTSGLSPSRLSKSQGGEEEGPLSDKCSRKTLFYLIATLNESFRPDYDFSTARSHEFSREPSLSWVVNAVNCSLFSAVREDFKDLKPQLWNAVDEEICLAECDIYSYNPDLDSDPFGEDGSLWSFNYFFYNKRLKRIVFFSCRSISGSTYTPSEAGNELDMELGEEEVEEESRSRGSGAEETSTMEEDRVPVICI
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable