Principaux documents
SAB1401844
Sigma-Aldrich
Anti-EFHD1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DKFZp781H0842, FLJ13612, MST133, MSTP133, PP3051
100 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EFHD1(80303)
Description générale
EFHD1 is an EF-hand domain-containing protein that displays increased expression during neuronal differentiation (Tominaga and Tomooka, 2002 [PubMed 12270117]).[supplied by OMIM
Immunogène
EFHD1 (AAH04128.2, 1 a.a. ~ 239 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASEELACKLERRLRREEAEESGPQLAPLGAPAPEPKPEPEPPARAPTASADAELSAQLSRRLDINEGAARPRRCRVFNPYTEFPEFSRRLIKDLESMFKLYDAGRDGFIDLMELKLMMEKLGAPQTHLGLKSMIKEVDEDFDGKLSFREFLLIFHKAAAGELQEDSGLMALAKLSEIDVALEGVRGAKNFFEAKVQALSSASKFEAELKAEQDERKREEEERRLRQAAFQKLKANFNT
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable