Principaux documents
SAB1401822
Sigma-Aldrich
Anti-KREMEN2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
KRM2, MGC10791, MGC16709
50 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KREMEN2(79412)
Description générale
This gene encodes a high-affinity dickkopf homolog 1 (DKK1) transmembrane receptor that functionally cooperates with DKK1 to block wingless (WNT)/beta-catenin signaling. The encoded protein forms a ternary membrane complex with DKK1 and the WNT receptor lipoprotein receptor-related protein 6 (LRP6), and induces rapid endocytosis and removal of LRP6 from the plasma membrane. It contains extracellular kringle, WSC, and CUB domains. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogène
KREMEN2 (NP_078783.1, 1 a.a. ~ 420 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGTQALQGFLFLLFLPLLQPRGASAGSLHSPGLSECFQVNGADYRGHQNRTGPRGAGRPCLFWDQTQQHSYSSASDPHGRWGLGAHNFCRNPDGDVQPWCYVAETEEGIYWRYCDIPSCHMPGYLGCFVDSGAPPALSGPSGTSTKLTVQVCLRFCRMKGYQLAGVEAGYACFCGSESDLARGRLAPATDCDQICFGHPGQLCGGDGRLGVYEVSVGSCQGNWTAPQGVIYSPDFPDEYGPDRNCSWALGPPGAALELTFRLFELADPRDRLELRDAASGSLLRAFDGARPPPSGPLRLGTAALLLTFRSDARGHAQGFALTYRGLQDAAEDPEAPEGSAQTPAAPLDGANVSCSPRPGAPPAAIGGAVCWLREKGPRRWGLPGAPGEAGLCGTNSPEGWPCPAPPGTPRLRVLPRATGL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable