Principaux documents
SAB1401563
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF277 antibody produced in rabbit
whole antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
NRIF4, ZNF277P
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
whole antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZNF277(11179)
Immunogène
ZNF277 (ENSP00000355043, 1 a.a. ~ 438 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQEDRDGSCSTVGGVGYGDSKDCILEPLSLPESPGGTTTLEGSPSVPCIFCEEHFPVAEQDKLLKHMIIEHKIVIADVKLVADFQRYILYWRKRFTEQPITDFCSVIRINSTAPFEEQENYFLLCDVLPEDRILREELQKQRLREILEQQQQERNDTNFHGVCMFCNEEFLGNRSVILNHMAREHAFNIGLPDNIVNCNEFLCTLQKKLDNLQCLYCEKTFRDKNTLKDHMRKKQHRKINPKNREYDRFYVINYLELGKSWEEVQLEDDRELLDHQEDDWSDWEEHPASAVCLFCEKQAETIEKLYVHMEDAHEFDLLKIKSELGLNFYQQVKLVNFIRRQVHQCRCYGCHVKFKSKADLRTHMEETKHTSLLPDRKTWDQLEYYFPTYENDTLLCTLSDSESDLTAQEQNENVPIISEDTSKLYALKQSSILNQLLL
Forme physique
Clear solution
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable