SAB1401497
Monoclonal Anti-RABGAP1L antibody produced in mouse
clone 2D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DKFZp686E1450, HHL, TBC1D18
489,00 €
About This Item
489,00 €
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2D3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RABGAP1L(9910)
Immunogène
Sequence
MEVRASLQKVSGSSDSVATMNSEEFVLVPQYADDNSTKHEEKPQLKIVSNGDEQLEKAMEEILRDSEKRPSSLLVDCQSSSEISDHSFGDIPASQTNKPSLQLILDPSNT
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable