SAB1401493
Anti-TOMM70A antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ90470
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TOMM70A(9868)
Description générale
Immunogène
Sequence
MAASKPVEAAVVAAAVPSSGSGVGGGGTAGPGTGGLPRWQLALAVGAPLLLGAGAIYLWSRQQRRREARGRGDASGLKRNSERKTPEGRASPAPGSGHPEGPGAHLDMNSLDRAQAAKNKGNKYFKAGKYEQAIQCYTEAISLCPTEKNVDLSTFYQNRAAAFEQLQKWKEVAQDCTKAVELNPKYVKALFRRAKAHEKLDNKKECLEDVTAVCILEGFQNQQSMLLADKVLKLLGKEKAKEKYKNREPLMPSPQFIKSYFSSFTDDIISQPMLKGEKSDEDKDKEGEALEVKENSGYLKAKQYMEEENYDKIISECSKEIDAEGKYMAEALLLRATFYLLIGNANAAKPDLDKVISLKEANVKLRANALIKRGSMYMQQQQPLLSTQDFNMAADIDPQNADVYHHRGQLKILLDQVEEAVADFDECIRLRPESALAQAQKCFALYRQAYTGNNSSQIQAAMKGFEEVIKKFPRCAEGYALYAQALTDQQQFGKADEMYDKCIDLEPDNATTYVHKGLLQLQWKQDLDRGLELISKAIEIDNKCDFAYETMGTIEVQRGNMEKAIDMFNKAINLAKSEMEMAHLYSLCDAAHAQTEVAKKYGLKPPTL
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable