Principaux documents
SAB1401486
Sigma-Aldrich
Anti-GUCA1C antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
GCAP3, MGC120158, MGC120159
100 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GUCA1C(9626)
Immunogène
GUCA1C (NP_005450.2, 1 a.a. ~ 209 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGNGKSIAGDQKAVPTQETHVWYRTFMMEYPSGLQTLHEFKTLLGLQGLNQKANKHIDQVYNTFDTNKDGFIDFLEFIAAVNLIMQEKMEQKLKWYFKLYDADGNGSIDKNELLDMFMAVQALNGQQTLSPEEFINLVFHKIDINNDGELTLEEFINGMAKDQDLLEIVYKSFDFSNVLRVICNGKQPDMETDSSKSPDKAGLGKVKMK
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable