Principaux documents
SAB1401332
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RCN1 antibody produced in mouse
clone 4D9-G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ37041, PIG20, RCAL, RCN
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4D9-G3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RCN1(5954)
Description générale
Reticulocalbin 1 is a calcium-binding protein located in the lumen of the ER. The protein contains six conserved regions with similarity to a high affinity Ca(+2)-binding motif, the EF-hand. High conservation of amino acid residues outside of these motifs, in comparison to mouse reticulocalbin, is consistent with a possible biochemical function besides that of calcium binding. In human endothelial and prostate cancer cell lines this protein localizes to the plasma membrane
Immunogène
RCN1 (AAH10120, 31 a.a. ~ 331 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PTVRKERVVRPDSELGERPPEDNQSFQYDHEAFLGKEDSKTFDQLTPDESKERLGKIVDRIDNDGDGFVTTEELKTWIKRVQKRYIFDNVAKVWKDYDRDKDDKISWEEYKQATYGYYLGNPAEFHDSSDHHTFKKMLPRDERRFKAADLNGDLTATREEFTAFLHPEEFEHMKEIVVLETLEDIDKNGDGFVDQDEYIADMFSHEENGPEPDWVLSEREQFNEFRDLNKDGKLDKDEIRHWILPQDYDHAQAEARHLVYESDKNKDEKLTKEEILENWNMFVGSQATNYGEDLTKNHDEL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable