Principaux documents
SAB1401238
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SMCP antibody produced in mouse
clone 4F4, ascites fluid
Synonyme(s) :
HSMCSGEN1, MCS, MCSP, MGC26305, MGC26519
200 μL
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
200 μL
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4F4, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SMCP(4184)
Description générale
Sperm mitochondria differ in morphology and subcellular localization from those of somatic cells. They are elongated, flattened, and arranged circumferentially to form a helical coiled sheath in the midpiece of the sperm flagellum. The protein encoded by this gene localizes to the capsule associated with the mitochondrial outer membranes and is thought to function in the organization and stabilization of the helical structure of the sperm′s mitochondrial sheath. (provided by RefSeq)
Immunogène
SMCP (AAH14593, 1 a.a. ~ 116 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MCDQTKHSKCCPAKGNQCCPPQQNQCCQSKGNQCCPPKQNQCCQPKGSQCCPPKHNHCCQPKPPCCIQARCCGLETKPEVSPLNMESEPNSPQTQDKGCQTQQQPHSPQNESRPSK
Forme physique
Clear solution
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable