Principaux documents
SAB1400786
Sigma-Aldrich
Anti-C12orf46 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FLJ32115
50 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
489,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
ERP27 is a noncatalytic member of the protein disulfide isomerase (PDI; see MIM 608012) family of endoplasmic reticulum (ER) proteins (Alanen et al., 2006 [PubMed 16940051]).[supplied by OMIM
Immunogène
C12orf46 (NP_689534, 1 a.a. ~ 273 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEAAPSRFMFLLFLLTCELAAEVAAEVEKSSDGPGAAQEPTWLTDVPAAMEFIAATEVAVIGFFQDLEIPAVPILHSMVQKFPGVSFGISTDSEVLTHYNITGNTICLFRLVDNEQLNLEDEDIESIDATKLSRFIEINSLHMVTEYNPVTVIGLFNSVIQIHLLLIMNKASPEYEENMHRYQKAAKLFQGKILFILVDSGMKENGKVISFFKLKESQLPALAIYQTLDDEWDTLPTAEVSVEHVQNFCDGFLSGKLLKENRESEGKTPKVEL
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable