Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
SAB1400648
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AVEN antibody produced in mouse
clone 2B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-PDCD12
100 μG
489,00 €
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
489,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
489,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2B10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AVEN(57099)
Immunogène
AVEN (NP_065104.1, 71 a.a. ~ 170 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
APRGSRREPGGWGAGASAPVEDDSDAETYGEENDEQGNYSKRKIVSNWDRYQDIEKEVNNESGESQRGTDFSVLLSSAGDSFSQFRFAEEKEWDSEASCP
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable