Documents
SAB1400634
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF302 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-HSD16, Anti-MST154, Anti-MSTP154, Anti-ZNF135L, Anti-ZNF140L, Anti-ZNF327
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ZNF302(55900)
Immunogène
ZNF302 (NP_001012320.1, 1 a.a. ~ 399 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSQVTFSDVAIDFSHEEWACLDSAQRDLYKDVMVQNYENLVSVGLSVTKPYVIMLLEDGKEPWMMEKKLSKDWESRWENKELSTKKDIYDEDSPQPVTMEKVVKQSYEFSNSNKNLEYTECDTFRSTFHSKSTLSEPQNNSAEGNSHKYDILKKNLSKKSVIKSERINGGKKLLNSNKSGAAFNQSKSLTLPQTCNREKIYTCSECGKAFGKQSILSRHWRIHTGEKPYECRECGKTFSHGSSLTRHQISHSGEKPYKCIECGKAFSHGSSLTNHQSTHTGEKPYECMNCGKSFSRVSLLIQHLRIHTQEKRYECRICGKAFIHSSSLIHHQKSHTGEKPYECRECGKAFCCSSHLTQHQRIHSMKKKYECNKCLKVFSSFSFLVQHQSIHTEEKPFEV
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable