Principaux documents
SAB1400529
Sigma-Aldrich
Anti-ASCC1 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ASC1p50, Anti-CGI-18, Anti-RP11-150D20.4
50 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ASCC1(51008)
Immunogène
ASCC1 (NP_057031.2, 1 a.a. ~ 357 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEVLRPQLIRIDGRNYRKNPVQEQTYQHEEDEEDFYQGSMECADEPCDAYEVEQTPQGFRSTLRAPSLLYKHIVGKRGDTRKKIEMETKTSISIPKPGQDGEIVITGQHRNGVISARTRIDVLLDTFRRKQPFTHFLAFFLNEVEVQEGFLRFQEEVLAKCSMDHGVDSSIFQNPKKLHLTIGMLVLLSEEEIQQTCEMLQQCKEEFINDISGGKPLEVEMAGIEYMNDDPGMVDVLYAKVHMKDGSNRLQELVDRVLERFQASGLIVKEWNSVKLHATVMNTLFRKDPNAEGRYNLYTAEGKYIFKERESFDGRNILKLFENFYFGSLKLNSIHISQRFTVDSFGNYASCGQIDFS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable