Principaux documents
SAB1400528
Sigma-Aldrich
Anti-NT5C antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DNT, Anti-DNT1, Anti-P5N2, Anti-PN-I, Anti-PN-II, Anti-UMPH2, Anti-cdN, Anti-dNT-1
50 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
367,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NT5C(30833)
Description générale
Pyrimidine 5-prime nucleotidase (P5N; EC 3.1.3.5), also called uridine 5-prime monophosphate hydrolase (UMPH), catalyzes the dephosphorylation of the pyrimidine 5-prime monophosphates UMP and CMP to the corresponding nucleosides. There are 2 isozymes of pyrimidine 5-prime nucleotidase in red blood cells, referred to as type I (UMPH1; MIM 606224) and type II (UMPH2).[supplied by OMIM
Immunogène
NT5C (AAH08183.1, 1 a.a. ~ 117 a.a) full-length human protein.
Sequence
MARSVRVLVDMDGVLADFEAGLLRGFRRRFPEEPHVPLEQRRGFLAREQYRALRPDLADKVASVYEAPGFFLDLEPIPGALDAVREMNDLPDPLLKYHHCVGEKVWLPRPYSARGAA
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable