SAB1400342
Monoclonal Anti-TCEAL1 antibody produced in mouse
clone 2B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-SIIR, Anti-p21, Anti-pp21
489,00 €
About This Item
489,00 €
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2B5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TCEAL1(9338)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MDKPRKENEEEPQSAPKTDEERPPVEHSPEKQSPEEQSSEEQSSEEEFFPEELLPELLPEMLLSEERPPQEGLSRKDLFEGRPPMEQPPCGVGKHKLEEG
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable