Principaux documents
SAB1400219
Sigma-Aldrich
Anti-POLE antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DKFZp434F222, Anti-FLJ21434, Anti-POLE1
50 μG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
367,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... POLE(5426)
Immunogène
POLE (AAH21559, 1 a.a. ~ 370 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDPSNYGGIKGKVSSRIHCGLQDSQKAGGAEDEQENEDDEEERDGEEEEEAEESNVEDLLENNWNILQFLPQAASCQNYFLMIVSAYIVAVYHCMKDGLRRSAPGSTPVRRRGASQLSQEAEGAVGALPGMITFSQDYVANELTQSFFTITQKIQKKVTGSRNSTELSEMFPVLPGSHLLLNNPALEFIKYVCKVLSLDTNITNQVNKLNRDLLRLVDVGEFSEEAQFRDPCRSYVLPEVICRSCNFCRDLDLCKDSSFSEDGAVLPQWLCSNCQAPYDSSAIEMTLVEVLQKKLVAFTLQDLVCLKCRGVKETSMPVYCSCAGDFALTIHTQVFMEQIGIFRNIAQHYGMSYLLETLEWLLQKNPQLGH
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable