SAB1306557
ANTI-SDR (CENTER) antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Cavin-2, PS-p68, Phosphatidylserine-binding protein, SDPR, Serum deprivation-response protein
343,00 €
About This Item
343,00 €
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
47173 Da
Espèces réactives
hamster, human
Technique(s)
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SDPR(8436)
Catégories apparentées
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable