SAB1306333
ANTI-VEGFD (VEGF4)(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FIGF, VEGFD, Vascular endothelial growth factor D, c-Fos-induced growth factor
343,00 €
About This Item
343,00 €
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
40444 Da
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FIGF(2277)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable