Principaux documents
SAB1306305
Sigma-Aldrich
ANTI-PHOSPHO-P16-INK4A(S140) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CDKN2, CDKN2A, Cyclin-dependent kinase 4 inhibitor A, Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, isoforms 1/2/3, MTS1
400 μL
457,00 €
457,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
400 μL
457,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
457,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
16533 Da
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer140)
Informations sur le gène
human ... CDKN2A(1029)
Forme physique
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable