SAB1305603
ANTI-PHOSPHO-YAP(S127) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
65 kDa Yes-associated protein, YAP1, YAP65, Yorkie homolog
457,00 €
About This Item
457,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
54462 Da
Espèces réactives
human
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... YAP1(10413)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable