SAB1305559
MONOCLONAL ANTI-CREATINE KINASE BB (CENTER) antibody produced in mouse
clone 893CT29.1.1, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
B-CK, CKB, CKBB, Creatine kinase B-type
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
893CT29.1.1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
42644 Da
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
western blot: 1:1000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CKB(1152)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable