SAB1303101
ANTI-VEGFC antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Flt4 ligand, VEGF-C, VRP, Vascular endothelial growth factor C, Vascular endothelial growth factor related protein
388,00 €
About This Item
388,00 €
Produits recommandés
Conjugué
unconjugated
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
46883 Da
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VEGFC(7424)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable