SAB1302822
Anti-LGR5 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
G-protein coupled receptor 49, G-protein coupled receptor 67, GPR49, GPR67, LGR5, Leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5 [Precursor], Orphan G-protein coupled receptor HG38
457,00 €
About This Item
457,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
99998 Da
Espèces réactives
hamster
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 1:1000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LGR5(8549)
Catégories apparentées
Description générale
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable