Principaux documents
SAB1300991
Sigma-Aldrich
Anti-ADCK1 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-AarF domain containing kinase 1
100 μG
281,00 €
281,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
281,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
281,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ADCK1(57143)
Description générale
AarF domain containing kinase 1 (ADCK1) is encoded by the gene mapped to human chromosome 14q24.3. The encoded protein is a putative kinase with unknown molecular function.
Immunogène
ADCK1 (NP_065154, 48-86)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human ADCK1.
Actions biochimiques/physiologiques
Mutation in the gene is associated with the development of parathyroid carcinoma (PC).
Forme physique
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Genomic profiling reveals mutational landscape in parathyroid carcinomas.
Pandya C
JCI insight, 2 (2017)
GGenetic bases and clinical manifestations of coenzyme Q10 (CoQ10) deficiency
Desbats M A
Journal of inherited metabolic disease (2014)