Principaux documents
SAB1300848
Sigma-Aldrich
Anti-NUDT6 (C-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-GFG-1, Anti-Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 6, Anti-Nudix motif 6, Anti-Protein GFG, Antisense basic fibroblast growth factor
100 μG
281,00 €
281,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
281,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
281,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NUDT6(11162)
Description générale
FGF2 (MIM 134920) is a highly conserved, multifunctional heparin-binding growth factor involved in neuroectoderm development, angiogenesis, and wound healing. Elevated levels of FGF2 are associated with proliferation of smooth muscle in atherosclerosis and with proliferation of tumors. The FGF2 antisense gene, NUDT6, may regulate FGF2 expression.
Immunogène
NUDT6 (NP_009014, 265-299)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human NUDT6.
Forme physique
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable