Principaux documents
SAB1300825
Sigma-Aldrich
Anti-PSKH1 (N-term H70) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-PSK-H1, Anti-PSKH1, Anti-Serine/threonine-protein kinase H1
100 μG
281,00 €
281,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
281,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
281,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PSKH1(5681)
Description générale
PSKH1 may be a SFC-associated serine kinase (splicing factor compartment-associated serine kinase) with a role in intranuclear SR protein (non-snRNP splicing factors containing a serine/arginine-rich domain) trafficking and pre-mRNA processing. PSKH1 is localized in the Brefeldin A-sensitive Golgi compartment, at centrosomes, in the nucleus with a somewhat speckle-like presence, membrane-associated to the endoplasmic reticulum (ER) and the plasma membrane (PM), and more diffusely in the cytoplasm.
Immunogène
PSKH1 (NP_006733, )
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human PSKH1.
Forme physique
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable