Principaux documents
SAB1300814
Sigma-Aldrich
Anti-GUCY1B2 (C-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-GCS-β-2, Anti-GUCY1B2, Anti-Guanylate cyclase soluble, β-2 chain
100 μG
281,00 €
281,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
281,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
281,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GUCY1B2(2974)
Catégories apparentées
Description générale
Nitric oxide-sensitive guanylyl cyclase is a heterodimeric enzyme consisting of an alpha and a beta subunit. The enzyme converts GTP into the second messenger cGMP and plays a major role in the cardiovascular system as a receptor for nitric oxide. Unlike other guanylyl cyclases, GUCY1B2 contains an 86-amino acid C-terminal extension with a consensus sequence for isoprenylation/carboxymethylation.
Immunogène
GUCY1B2 (NP_004120, )
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human GUCY1B2.
Forme physique
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable