Principaux documents
SAB1300789
Sigma-Aldrich
Anti-IL3R (C-term V759) antibody produced in rabbit
Ig fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CD131 antigen, Anti-CDw131, Anti-GM-CSF/IL-3/IL-5 receptor common β-chain
100 μG
281,00 €
281,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
281,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
281,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
Ig fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IL3R(1439)
Description générale
Purified rabbit polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is first purified by protein G affinity chromatography. Then, the antibody fraction is peptide affinity purified in a 2-step procedure with the control and phosphorylated peptides. The phospho-specific antibody is eluted with high and low pH buffers and neutralized immediately, followed by dialysis against PBS.
Immunogène
IL3R (NP_000386, )
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal(V759) region of human IL3R.
Forme physique
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable